Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Die Kompaktlösung für HE-Gefrierschnittprotokolle
Marke:  Epredia™ 6754007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12657916
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Färbebehälter mit einer Station; Färbebehälter mit zwei Stationen; Objektträger-Klemmen; Spülwasserschlauchkit
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
  • Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
  • Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
  • Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
  • Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
  • Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
  • Abmessungen (T x B x H): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 in.)
  • Lichte Höhe: 24,8 cm (9,75 Zoll)
  • Gewicht: 7,3 kg (16,3 lb.)
  • Stromversorgung: 110 bis 120 V Wechselstrom, 60 Hz, maximal 2,0 A; 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Max. 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Klemme
Gelb
Linistat™ Linear Stainer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer > Gleitclip; gelb