Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C) Validierungsdokumentation für die Serien RDE, TDE, FDE und IUE
Für OEM-Dienstleister sind alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz in jedem Thermo Scientific Laborkühlschrank und Tiefkühlgerät (+5 °C bis -40 °C) enthalten. Validierungsdokumentation für alle Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003482
Artikelnummer. 12787853
  • 1580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C), einschließlich aller Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte, außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte
Nur Dokumentation für Folgendes, Serviceleistungen nicht enthalten: Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C) Validierungsdokumentation für die Serien RDE, TDE, FDE und IUE >