Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Äußerst stabile Anionenaustausch-Säulen auf Silika-Basis mit quarternären Aminen, entwickelt für wässrige mobile Phasen sowie mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
599.76 CHF - 625.26 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Beschreibung
- Hohe Stabilität gegenüber wässrigen mobilen Phasen und mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
- Geeignet für die Analyse kleinerer organischer Moleküle einschließlich Nukleotiden und organischer Säuren
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
170 m²/g | |
2.5% | |
Ja |
4 mm | |
120 Å | |
L14 | |
Ionenaustausch | |
Ionenaustausch |