Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Äußerst stabile Anionenaustausch-Säulen auf Silika-Basis mit quarternären Aminen, entwickelt für wässrige mobile Phasen sowie mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
Marke:  Thermo Scientific™ 34105-154030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10518415
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Stabilität gegenüber wässrigen mobilen Phasen und mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
  • Geeignet für die Analyse kleinerer organischer Moleküle einschließlich Nukleotiden und organischer Säuren
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Quaternäres Amin
2.5%
Ja
4 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L14
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Ionenaustausch
Ionenaustausch