Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-Drop-in-Schutzkartuschen
Anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke: Thermo Scientific™ 30903-014001
402.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Thermo Scientific Uniguard™ Direktanschluss oder freistehende Halter
Beschreibung
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific Uniguard™ Direktanschlüsse und für freistehende Halter
Eigenschaften der Phenyl-Festphase
- Zur Trennung bestimmter aromatischer Verbindungen und mäßig polarer Verbindungen
- Die Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
- Alternative Auswahl zu C8
Spezifikation
3 μm | |
10 mm | |
4.6 mm | |
Phenyl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-Drop-in-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 3 μm; 10 L x 4.6 oder 4.0 ID mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur