Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin™ ODS(C18)-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 30105-014006
413.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503181
  • 415.55 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
10 mm
4 mm
C18
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin™ ODS(C18)-Schutzsäulen > Partikelgröße: 5 μm; 20 mm L x4.0 mm ID