Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ aQ-HPLC-Schutzsäulen
Javelin Vorsäulen gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 25305-012106
452.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11568690
  • 455.27 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Direktanschluss, patentierte fingerdichte Ausführung mit 1/16 in.-CPI-Spitze, die mit Schläuchen oder Schlüsseln direkt am Eingang der HPLC-Säule befestigt wird
  • Ohne Halter, schneller und einfacher Austausch
Die Hypersil GOLD aQ Säulen bieten eine verbesserte Retention und Auflösung von polaren Analyten.
  • C18-Phasen mit einem polaren Endcapping besitzen eine alternative Selektivität
  • Retention und Auflösung polarer Analyten
  • Hervorragend geeignet für hochwässrige mobile Phasen
  • Ausgezeichnete Peakschärfe
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
2.1 mm
Hypersil GOLD
10 mm
aQ
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ aQ-HPLC-Schutzsäulen > Fingertight, kein Halter erforderlich; 5 μm Partikelgröße