Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In-Schutzkartuschen für C18, C8 und C1, Silica
Praktischer, kostengünstiger und wirksamer Schutz für eine längere Säulenlebensdauer
330.03 CHF - 428.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 120 Å
Zur Verwendung mit (Geräte) Hypersil™ HPLC-Säule
Partikelform Kugelförmig
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Partikelgröße Endverkappt/mit Endgruppen USP-Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Partikelgröße Endverkappt/mit Endgruppen USP-Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11567451
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-014001
10 μm Ja L1
330.03 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10428484
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-013001
5 μm Yes L13 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und einfache Installation
  • Die Länge von 10 mm sorgt für optimalen Schutz der Säule bei minimalen Auswirkungen auf die Chromatographie
  • Für alle stationären Phasen von Thermo Scientific sind Drop-In Kartuschen erhältlich
  • Erfordert einen Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Kartuschenhalter (Kat.- Nummern 851-00, 852-00, 850-00; separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Hypersil™ HPLC-Säule
Ja
120 Å
Kugelförmig