Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In-Schutzkartuschen für C18, C8 und C1, Silica
Praktischer, kostengünstiger und wirksamer Schutz für eine längere Säulenlebensdauer
Marke: Thermo Scientific™ 30110-014001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle und einfache Installation
- Die Länge von 10 mm sorgt für optimalen Schutz der Säule bei minimalen Auswirkungen auf die Chromatographie
- Für alle stationären Phasen von Thermo Scientific sind Drop-In Kartuschen erhältlich
- Erfordert einen Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Kartuschenhalter (Kat.- Nummern 851-00, 852-00, 850-00; separat erhältlich)
Spezifikation
10 % | |
10 mm | |
4 mm | |
C18 | |
Ja |
10 μm | |
120 Å | |
Hypersil™ HPLC-Säule | |
Kugelförmig | |
L1 |