Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säulen
Außergewöhnliche Stabilität und alternative Selektivität im Vergleich zu C18 und C8 Säulen
620.16 CHF - 628.65 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 130 Å |
USP-Typ | L11 |
Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
Verpackungsmaterial | Silika |
Beschreibung
- Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Compliance
Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen.
Spezifikation
5 μm | |
L11 | |
Silika | |
Umkehrphase |
130 Å | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Umkehrphase |