Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säulen
Außergewöhnliche Stabilität und alternative Selektivität im Vergleich zu C18 und C8 Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 28905-204630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583071
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
  • Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
  • Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Compliance
Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
5 μm
130 Å
Phenyl (Ph)
5%
Umkehrphase
200 mm
1 bis 9
L11
Silika
Umkehrphase