Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin BDS-C18-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
431.46 CHF - 436.15 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11553151
|
Thermo Scientific™
28103-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm | N/A | ||||
11573151
|
Thermo Scientific™
28103-023006 |
3 mm | 20 mm | 3 μm | N/A | ||||
11528710
|
Thermo Scientific™
28105-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
436.15 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11548710
|
Thermo Scientific™
28105-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | ||||
11583151
|
Thermo Scientific™
28105-022106 |
2.1 mm | 20 mm | 5 μm | N/A | ||||
11503161
|
Thermo Scientific™
28105-024006 |
4 mm | 20 mm | 5 μm |
435.34 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Ökonomisch mit exzellenter Reproduzierbarkeit
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
C18 |