Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin BDS-C18-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 28105-012106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Ökonomisch mit exzellenter Reproduzierbarkeit
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
5 μm | |
10 mm | |
2.1 mm | |
C18 |