Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säulen, 2.4 μm Partikelgröße
Außergewöhnliche Stabilität und alternative Selektivität im Vergleich zu C18 und C8 Säulen
760.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Partikelgröße 2,4 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 130 Å
Oberfläche 170 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10187744
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28902-154630
150 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
  • Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
  • Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
2 bis 9
170 m²/g
Phenyl (Ph)
5%
Ja
2,4 μm
130 Å
L11
Basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase