Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säulen, 2.4 μm Partikelgröße
Außergewöhnliche Stabilität und alternative Selektivität im Vergleich zu C18 und C8 Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 28902-154630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4.6 mm | |
2,4 μm | |
130 Å | |
L11 | |
Basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
150 mm | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Ja |