Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ HPLC-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
552.84 CHF - 601.86 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Stationäre Phase Hypercarb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11573201
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35005-012106
2.1 mm 10 mm
601.86 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11543211
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
35005-024006
4 mm 20 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
Hypercarb
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ HPLC-Schutzsäulen