Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™-Säulen, 7 μPartikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 35007-104630
1785.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
1 ml/min | |
7 μm | |
250 Å | |
105 °C | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Mixed-Mode |
4.6 mm | |
100 mm | |
0 bis 14 | |
120 m²/g | |
Gehäuse L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™-Säulen, 7 μPartikelgröße > Partikelgröße: 7 μm; 100 mm L x4.6 mm ID
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur