Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher
Für eine Vielzahl an Röhrchen, Beuteln und Flaschen zur Blutverarbeitung
Marke: Thermo Scientific™ 01092
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nehmen Sie eine Vielzahl von Blutverarbeitungsröhrchen, -beuteln und -flaschen auf
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific H-6000A-Becher.
- Die Adapter haben eine maximale Kapazität von 6 × 500 ml (Flaschen), 6 × 550 ml (Blutbeutel), und 132 × 7 ml (Röhrchen). Max. AD × l: 70 x 160 mm
Spezifikation
6 x 250 ml-Flaschen | |
H-6000A Becher für den Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Zentrifugenrotor mit niedriger Drehzahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher > 250 ml Flasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur