Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher
Für eine Vielzahl an Röhrchen, Beuteln und Flaschen zur Blutverarbeitung
Marke:  Thermo Scientific™ 00445
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12823412
  • 290.45 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Nehmen Sie eine Vielzahl von Blutverarbeitungsröhrchen, -beuteln und -flaschen auf
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific H-6000A-Becher.
  • Die Adapter haben eine maximale Kapazität von 6 × 500 ml (Flaschen), 6 × 550 ml (Blutbeutel), und 132 × 7 ml (Röhrchen). Max. AD × l: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 x 50 ml-Röhrchen
H-6000A Becher für den Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Zentrifugenrotor mit niedriger Drehzahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher > Einweg; 50 ml; versiegelter Becher