Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die jedem Thermo Scientific XBF beiliegt
Marke:  Thermo Scientific™ IOQPCKE89003549
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15621599
  • 2776.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ Systemkomponenten-Daten Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Blast-Tiefkühlgerät einschließlich Thermo Scientific XBF
GLP-Compliance-Serviceleistungen für Plasma Blast-Tiefkühlgeräte
Umfasst die Anreisen in die wichtigsten Ballungsgebiete.Die Installation ist nicht enthalten.Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ:Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ:Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte > GLP-Serviceleistungen und Dokumentation für Plasma-Blast-Tiefkühlgeräte