Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien für GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit
Komponenten des GeneJET Plasmid MiniPrep Kits (K0502/K0503), die separat erworben werden können.
Marke: Thermo Scientific™ R1253
Beschreibung
Thermo Scientific™ GeneJET™ Neutralisierungslösung und Lyselösung sind Komponenten des GeneJET Plasmid MiniPrep Kits (K0502/K0503) und können separat erworben werden.
Das Kit nutzt eine exklusive Membrantechnologie auf Kieselgelbasis in Form einer praktischen Zentrifugensäule. Das Kit gewinnt pro Isolationsvorgang bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienanzahl.
Das Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit nutzt eine exklusive Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule. Das Kit gewinnt pro Isolationsvorgang bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienanzahl.
Besondere Eigenschaften
•Effizient - hohe Ausbeute von bis zu 20 μg hochwertiger Plasmid-DNA
•Schnell - Vorgang dauert weniger als 14 Minuten
•Praktisch - Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung ist nicht erforderlich
•Pure - aufgereinigte DNA ist sofort einsatzbereit
Anwendungen
• Schnelle Isolierung hochreiner Plasmid-DNA, die für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter: Verdauung mit
• FastDigest oder konventionellen Restriktionsenzymen
• Automatisierte Fluoreszenz- und Radioaktivitätssequenzierung
• PCR
•In-vitro-Transkription
• Umwandeln
Funktionsprinzip
Eine Bakterienkultur wird geerntet und einer Lyse unterzogen. Das Lysat wird dann durch Zentrifugieren geklärt und auf eine Kieselgelsäule appliziert, um selektiv DNA-Moleküle bei hoher Salzkonzentration zu binden. Aus der adsorbierten DNA werden die Kontaminanten durch Waschen entfernt, und das reine Plasmid-DNA wird in einem kleinen Volumen Elutionspuffer oder Wasser eluiert. Die aufgereinigte DNA kann nun direkt für alle molekularbiologischen Verfahren verwendet werden, darunter schnelle und konventionelle Verdauung mit Restriktionsenzymen, PCR, In-vitro-Transkription, Transformation und automatisierte Sequenzierung.
Komponenten
• Resuspensionslösung
• Lyselösung
• Neutralisationslösung
• Waschlösung (konzentriert)
• RNase-A-Lösung
• Elutionspuffer
• Zentrifugationssäulen
• Entnahmeröhrchen
• Detailliertes Protokoll
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle:
>•Das Kit wird gemäß Protokoll auf die Isolierung von pUC19-DNA aus E. coli getestet.
>• Die Qualität der isolierten DNA wird durch spektrophotometrische Assays, Agarose-Gel-Elektrophorese, Verdauung mit FastDigest Restriktionsenzymen und automatisierte Sequenzierung bewertet.
> Lagerbedingungen: Raumtemperatur, -20 °C
Schnelle Aufreinigung von hochreiner Plasmid-DNA, die für molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, wie z. B.:—FastDigest oder konventioneller Restriktionsverdau,—automatisierte Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern, -20 °C) | |
DNA-Extraktion | |
Ribonuklease A | |
0,7 mL |