Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit Artikelnummer.: 10509900
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Wash Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit
Artikelnummer. 10509900 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
45 mL
Click to view available options
Menge:
45 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10509900
Marke: Thermo Scientific™ R1341
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Thermo Scientific™ GeneJET™ Waschpuffer ist eine Komponente des GeneJET Gel-Extraktionskit (K0691/K0692) und kann separat erworben werden. Lieferung in 45 ml-Aliquoten.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Das Kit kann zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten mit einer Länge von 25 BP bis 20 KB genutzt werden, wobei Rückgewinnungsraten von bis zu 95 % erzielt werden. Alle GeneJET Aufreinigungssäulen besitzen ein Bindungsvermögen von bis zu 25 μg DNA und können bis zu 1 g Agarosegel verarbeiten. Das gesamte Verfahren dauert nur 15 Minuten, und die isolierte DNA kann in allen üblichen nachfolgenden Anwendungen wie Ligation, Restriktionsverdau, PCR, Sequenzierung und Markierung verwendet werden.
Das Thermo Scientific GeneJET Gel-Extraktionskit ist auf die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Standard-Agarosegelen oder Agarosegelen mit niedrigem Schmelzpunkt ausgelegt, die entweder in einem TAE- oder TBE-Puffer abläuft.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Das Kit kann zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten mit einer Länge von 25 BP bis 20 KB genutzt werden, wobei Rückgewinnungsraten von bis zu 95 % erzielt werden. Alle GeneJET Aufreinigungssäulen besitzen ein Bindungsvermögen von bis zu 25 μg DNA und können bis zu 1 g Agarosegel verarbeiten. Das gesamte Verfahren dauert nur 15 Minuten, und die isolierte DNA kann in allen üblichen nachfolgenden Anwendungen wie Ligation, Restriktionsverdau, PCR, Sequenzierung und Markierung verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
Hocheffizient: bis zu 95 % Rückgewinnung im Bereich von 100 BP bis 10 KB
Schnell: Das Verfahren dauert nur 15 Minuten.
Praktisch: Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt.
Anwendungen
• Schnelle und effiziente Extraktion von hochreinen DNA-Fragmenten, die ideal für die Verwendung in allen gängigen molekularbiologischen Verfahren geeignet sind, einschließlich: Verdauung mit
• FastDigest oder konventionellen Restriktionsenzymen
• Automatisierte Fluoreszenz- oder radioaktive Sequenzierung
• PCR
In-situ-Hybridisierung
• Beschriften
• Klonierung
Enthält
• Bindungspuffer
• Waschpuffer (konzentriert)
• Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
• GeneJET Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen)
• Detailliertes Protokoll
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle:
>•Das Kit wird in der Extraktion von 100 BP-DNA-Fragmenten aus einem 2 %-Agarose-Gel und einem 5.5 KB-DNA-Fragment aus 1 %-Agarose-Gel gemäß Protokoll getestet.
>• Die Qualität der extrahierten DNA wird durch spektralphotometrisch durch Agarose-Gelelektrophorese, Verdauung mit FastDigest Restriktionsenzymen und automatisierte Fluoreszenzsequenzierung bewertet.
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Schnelle und effiziente Extraktion hoch reiner DNA-Fragmente, ideal für die Verwendung in allen konventionellen molekularbiologischen Verfahren wie z. B.:—FastDigest oder konventioneller Restriktionsverdau;—automatisierte Fluoreszenz- oder radioaktive Sequenzierung
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Waschpuffer
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneJET Gel-Extraktionskit
Produktlinie GeneJET
Menge 45 mL
Lösungstyp Pufferlösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2823449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerR1341
Chargennummer2793663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerR1341
Chargennummer2789454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerR1341
Chargennummer2828747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerR1341
Chargennummer2808660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerR1341
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wash Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit >