Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke:  Thermo Scientific™ 365H5700
135.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10289594
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Glas (Fass), PTFE (Einsatz)
50 mm
Je 1
Gastight™
Konus
Befestigt
26 G
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
100 μl
50 mm
CTC GC-Geräte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte > 100 μl; 50 mm; 26 Gauge; Konusspitze; je 1
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.