Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific™ Geräte
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Tip-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 365Q2121
399.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13456886
  • 402.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Tip-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und sind für einfache, genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen konzipiert.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23 G
1 mL
Seitliche Öffnung
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
65 mm
TriPlus RSH Autosampler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific™ Geräte > 1000 μl; 65 mm; 23 Gauge; Seitenloch; Headspace-Typ
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.