Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle, 2.500 μl, für Thermo Scientific™ Geräte
Gasdicht, Headspace.
Marke:  Thermo Scientific™ 365Q2131
339.44 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13446886
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gasdicht, Headspace.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,5 ml FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115 °C
65 mm
115 °C
2,5 ml
Seitliche Öffnung
Ja
23 G
GC-Autosampler-Spritze
Je
65 mm
TriPlus RSH Autosampler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle, 2.500 μl, für Thermo Scientific™ Geräte > 2.500 μl; 65 mm; 23 Gauge; seitliche Öffnung; Headspace-Ausführung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.