Learn More
Thermo Scientific™ Modification Reagent
Unmethylierte Cytosine deanimieren und in Uracile umwandeln. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifikationsreagenz ist Bestandteil des EpiJET™ Bisulfit-Umwandlungskits (K1461) und kann gesondert erworben werden, wenn zusätzlicher Puffer für mehr Reaktionen benötigt wird. Wird in 5 x 0,7 g-Aliquoten geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ R2101
Artikelnummer. 13595150
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Das Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Die nicht methylierten Zytosinen werden mit dem pulverförmigen Modifikationsreagenz, das mit den beiden Modifikationslösungen rekonstituiert wurde, deaminiert und in Uracils umgewandelt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach Downstream-Prozess. Die konvertierte DNA wird für die Entsulfonierung an eine Membran gebunden und anschließend aufgereinigt und eluiert. Die resultierende Elution der konvertierten DNA eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die bei der Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA und Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 x 0,7 g
Modifikationsreagenz
EpiJET
Pulver
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Modification Reagent > Modifikationsreagenz; 5 x 0,7 g