Learn More
Thermo Scientific™ DsDNase
dsDNase ist eine hitzeinaktivierbare rekombinante Garnelen-DNase, die zur Entfernung der genomischen DNA-Kontamination von RNA-Proben vor der reversen Transkription verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ EN0771
159.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
158.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific dsDNase ist eine speziell entwickelte Garnelen-DNase, die für die schnelle und sichere Entfernung kontaminierender genomischer DNA aus RNA-Proben entwickelt wurde. Diese Endonuklease spaltet Phosphodiesterbindungen in DNA, um Oligonukleotide mit 5'-Phosphat und 3'-Hydroxyltermini zu erhalten. Die hochspezifische Aktivität in Richtung doppelsträngiger DNA sorgt dafür, dass RNA und einsträngige DNA, wie cDNA und Primer, nicht gespalten werden. dsDNase wird durch die Modetat-Wärmebehandlung (55 °C) leicht inaktiviert. Diese Eigenschaften machen dsDNase zu einer ausgezeichneten Wahl für die gDNA-Ausscheidung vor der Reverse Transkription. Sie ermöglicht einen erheblich vereinfachten Arbeitsablauf, der die Genom-DNA-Elimination und die cDNA-Synthese in einem Ein-Röhrchen-Verfahren kombiniert.
Besondere Eigenschaften
- Hochspezifischer Abbau doppelsträngiger DNA
- Schnelles 2-minütiges Protokoll zur gDNA-Entfernung vor der Reverse Transkription
- Hitzelabil – irreversibel inaktiviert durch moderate Wärmebehandlung (55 °C)
- Genomische DNA-Entfernung aus RNA-Proben vor der cDNA-Synthese des ersten Stranges, RT-PCR und RT-QP
Spezifikation
DNase | |
50 Reaktionen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04