Learn More
Thermo Scientific™ ClaSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible
Generieren Sie Illumina™-kompatible Next Generation Sequencing-Bibliotheken aus niedriger Probeneingabe mit einer PCR-freien Ein-Röhrchen-Methode mit optimierten Mastermixen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific ClaSeek Kit zum Aufbau einer Bibliothek, kompatibel mit Illumina™, ist für den schnellen und bequemen Aufbau einer PCR-freien NGS-Fragmentbibliothek aus DNA-Probeneingaben von nur 500 ng konzipiert. In Kombination mit dem Amplifikationsprotokoll ermöglicht das Kit auch die Erzeugung von DNA-Fragmentbibliotheken aus extrem niedrigen 5 ng-Probeneingaben.
Das Kit verwendet ein hocheffizientes NGS-optimiertes Protokoll zur Bibliothekserstellung, das die Schritte zur Endkonvertierung und zum Hinzufügen von Adaptern in einem einfachen und praktischen Ein-Röhrchen-Verfahren kombiniert. Dadurch werden unnötige Pipettierschritte minimiert und der Arbeitsaufwand reduziert, sodass eine PCR-freie Bibliothekserstellung in weniger als 70 Minuten möglich ist. Das Kit eignet sich für den Aufbau von Illumina™-kompatiblen Bibliotheken mit 50, 300, 500 bp Leselänge und ist für den Einsatz auf Illumina™ HiSeq™ und MiSeq™ Sequenzierungsplattformen validiert.
Überblick
  • PCR-frei – signifikant minimierte Verzerrung und verbesserte Abdeckung durch amplifikationsfreies Protokoll
  • Flexibel – universelles Protokoll für variable Probeneingaben (5 ng – 1 μg) und DNA-Fragmentlängen
  • Schnell und praktisch – weniger Reinigungsschritte, weniger Arbeitsaufwand, optimierte Mastermixe, Ein-Röhrchen-Endkonvertierungsverfahren.
Anwendungen
Vorbereitung der DNA-Fragmentbibliothek für den Downstream-Einsatz im Next Generation Sequencing-Ablauf.
Enthält
  • ClaSeek Endkonvertierung Mastermix, IL
  • ClaSeek Ligationsmix, IL
  • Wasser, nukleasefrei
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClaSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible