Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Plant RNA Kit (concentrated)
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus der isolierten Gesamt-RNA der Pflanze zu entfernen. Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 1 (konzentriert) ist Bestandteil der MagJET™ Kits für Pflanzen-RNA (K2771⁄2772) und kann separat in 110 ml-Aliquoten erworben werden.
Brand: Thermo Scientific™ R2551
121.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben ohne Phenol-/Chloroform-Extraktion entwickelt. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Specifications
Waschpuffer | |
MagJET Plant RNA Kit | |
MagJET | |
110 mL |