Learn More
Thermo Scientific™ Wash buffer 2 for MagJET Plant RNA Kit (concentrated)
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus der isolierten Gesamt-RNA der Pflanze zu entfernen. Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 2 (konzentriert) ist Bestandteil der MagJET™ Kits für Pflanzen-RNA (K2771⁄2772) und kann separat in 50 ml-Aliquoten erworben werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R2561
80.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13545220
  • 101.00 CHF / 50 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben ohne Phenol-/Chloroform-Extraktion entwickelt. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waschpuffer
MagJET Plant RNA Kit
MagJET
50 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wash buffer 2 for MagJET Plant RNA Kit (concentrated) > Konzentrierter Waschpuffer 1; 50 ml