Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Binden Sie pflanzliche RNA an magnetische Beads. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer ist Bestandteil der MagJET™ RNA-Kits (K2771/2772) und kann separat erworben werden, wenn eine zusätzliche Lösung erforderlich ist. Es wird in 20 ml-Flaschen geliefert.
101.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Buffer | IPG-Puffer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MagJET Plant RNA Kit |
Produktlinie | MagJET |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13565220
|
Thermo Scientific™
R2571 |
20 mL |
101.00 CHF
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13575220
|
Thermo Scientific™
R2572 |
70 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben ohne Phenol-/Chloroform-Extraktion entwickelt. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
IPG-Puffer | |
MagJET Plant RNA Kit | |
MagJET |