Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Halterungen für Feststoffproben für 300 und 600 Spektralphotometer
Geeignet für die Aufnahme von festen Proben für Transmissionsmessungen
1315.00 CHF - 2540.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus und Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10061104
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
222-217400
Runde oder quadratische optische Proben, Glas- oder Kunststoffproben, Linsen aus Sonnenbrillen oder Schutzbrillen Universalprobenhalter
1315.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11801892
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
222-217200
Standardmäßige 2 x 3 in.-Probenhalter Feststoffprobenhalter
2540.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Feststoffprobenhalter
  • Für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Evolution™ 300 und 600 Spektralphotometern
  • Einfache Montage von festen Proben wie Filtern, Kunststoffen, Glas und Optiken
  • Standardmäßiger 2 x 3 in.-Probenhalter
Universalprobenhalter
  • Für runde oder quadratische optische Proben, Glas- oder Kunststoffproben, Linsen aus Sonnenbrillen oder Schutzbrillen
  • Fester Probenhalter (14-387-503) erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus und Pro UV-Vis-Spektralphotometer