Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Halterungen für Feststoffproben für 300 und 600 Spektralphotometer
Geeignet für die Aufnahme von festen Proben für Transmissionsmessungen
Marke:  Thermo Scientific™ 222-217200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11801892
  • 2540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Feststoffprobenhalter
  • Einfache Montage von festen Proben wie Filtern, Kunststoffen, Glas und Optiken
  • Passend für Standard-Probenhalter, 2 x 3 Zoll
Universalprobenhalter
  • Für runde oder quadratische optische Proben, Glas- oder Kunststoffproben, Linsen aus Sonnenbrillen oder Schutzbrillen
  • Erfordert einen festen Probenhalter (14-387-503)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Feststoffprobenhalter
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus und Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Standardmäßige 2 x 3 in.-Probenhalter