Learn More
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie
Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen
207.00 CHF - 799.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Material Produkttyp Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Produkttyp Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11918935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-1720
Aluminium Heißversiegelung 80 x 125 mm
207.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11979355
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0757
Aluminum Easy Pierce Foil 85 x 135 mm
222.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30067381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-1797
Polyester Clear Seal Thin 80 x 125 mm
799.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11540284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0745
Aluminium Heißversiegelung 80 x 125 mm
222.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
  • Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
  • Leicht zu durchstechen
  • Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
  • Die 20 μm dicke Folie lässt sich noch leichter durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
  • Empfohlen für:
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: –80 bis +80 °C (+120 °C mit ausreichendem Druck vom Deckel des Thermocyclers)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie