Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren Validierungsservice mit Temperaturübersicht für Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren
Halten Sie sich an unsere branchenexklusive, nicht verbuchbare Requalifizierungsgarantie, die jedem Thermo Scientific CO2-Inkubatoren Validierungsservice mit Temperaturübersicht für Thermo Scientific CO2-Inkubatoren beiliegt
Marke: Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003500
4725.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24077" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
IQ
- Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
- Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
- Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
- OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
- Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
Wichtige Tests: Door Ajar, Stromausfall, CO2-Konzentration & Temperaturwerte
Temp.-Kart.
- Tests und Ergebnisse dersTemperatur-Mappings: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems betrieben wird.
Mehrpunkt-Temperatur-Mapping über einen Zeitraum von 24 Stunden mit Datenintervallen von 1 Minute.
Spezifikation
Thermo Scientific CO2-Inkubatoren | |
Branchenweit exklusive Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist der einzige OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, wenn eine wichtige Komponente versagt, solange die ursprüngliche Werksgarantie oder ein qualifizierender Geräteserviceplan eingehalten wird. | |
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein. |
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest. Temperatur-Mapping: 24 Stunden Multi-Point-Mapping. | |
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort. |