Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Dokumentation zur Zentrifugationsvalidierung und Temperaturkarte für Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
OEM-Dienstleister (Original Equipment Hersteller) für Thermo Fisher Scientific. Alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz sind in jeder Dokumentation zur Thermo Scientific Zentrifugationsvalidierung und Zyklustests für Superspeed- und Ultrazentrifugen enthalten: Thermo Scientific Sorvall
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQDOCE89003493
Artikelnummer. 12803286
  • 1517.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dokumentation zu IQ/OQ/Zyklustests, die gesetzliche Anforderungen und Branchenstandards für die Gerätekonformität erfüllt. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
Nur Dokumentation für Folgendes, Serviceleistungen nicht enthalten: Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des Betriebs gemäß den Spezifikationen, Durchführung der min./max. Drehzahl, kurze/längere Zeit und Temperaturprüfung (bei gekühlten Modellen). Zyklustests: Point-in-Time-Testverfahren vordefinierter Dauer, bei Kalibrierungs- und routinemäßiger Drehzahl, Zeit und Temperatur oberhalb der jeweiligen spezifischen Überwachungsparameter.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Dokumentation für IQ/OQ/Zyklustests
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Dokumentation zur Zentrifugationsvalidierung und Temperaturkarte für Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific Sorvall >