Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Dokumentationen zur Zentrifugationsvalidierung von Tischzentrifugen, Mikro-, Bioprocessing-, klinischen und Standard-Standzentrifugen: Thermo Scientific, Sorvall
Für OEM-Dienstleister für Thermo Fisher Scientific, sind alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz in jeder Thermo Scientific Dokumentation zur Zentrifugationsvalidierung für Tischzentrifugen, Mikrozentrifugen, Bioprocessing, klinische und Standard-Standzentrifugen enthalten: Thermo Scientific, Sorvall
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003492
Artikelnummer. 11636180
  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-12-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Tischzentrifugen, Mikro-, Bioprocessing-, klinische und Standard-Standzentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
Documentation Only for the following, Services Not Included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform min/max speed, brief/extended time and temperature testing (for refrigerated models).
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Dokumentationen zur Zentrifugationsvalidierung von Tischzentrifugen, Mikro-, Bioprocessing-, klinischen und Standard-Standzentrifugen: Thermo Scientific, Sorvall >