Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für biologische Sicherheitswerkbänke und Reinraumbänke für Produkte von Drittanbietern
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice für biologische Sicherheitswerkbänke und Reinraumbänke für Produkte von Drittanbietern inbegriffen ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003487
Artikelnummer. 15718927
  • 2073.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Filterleckage, Luftgeschwindigkeit, elektrische Sicherheit, Luftstrom-Rauchmuster, KI-DISCUS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific biologische Sicherheitswerkbänke und Reinluftwerkbänke einschließlich Produkte von Drittanbietern
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfen Sie den spezifikationskonformen Betrieb, Filterleckagen, Luftgeschwindigkeit, elektrische Sicherheit, Luftstrom-Rauchmuster, KI-DISCUS-Tests.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Umfasst die Anreisen in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für biologische Sicherheitswerkbänke und Reinraumbänke für Produkte von Drittanbietern > Sicherheitsschränke