Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Biologische Sicherheitswerkbänke und Reinigungsbänke Validierungsservice für RDE, TDE, FDE und IUE Serien
Halten Sie sich an unsere branchenexklusive, nicht verbuchbare Rückqualifizierungsgarantie, die in jedem Thermo Scientific biologischen Sicherheitswerkbänke und dem Clean Benches Validierungsservice für RDE, TDE, FDE und IUE Serie enthalten ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003486
Artikelnummer. 15506209
  • 2347.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Filterleckage, Luftgeschwindigkeit, elektrische Sicherheit, Luftstrom-Rauchmuster, KI-DISCUS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific biologische Sicherheitswerkbänke und Reinraumbänke, einschließlich Thermo Scientific HeraGuard Eco
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfen Sie den spezifikationskonformen Betrieb, Filterleckagen, Luftgeschwindigkeit, elektrische Sicherheit, Luftstrom-Rauchmuster, KI-DISCUS-Tests.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Biologische Sicherheitswerkbänke und Reinigungsbänke Validierungsservice für RDE, TDE, FDE und IUE Serien >