Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen
Verlängert kostengünstig die Nutzungsdauer von HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 70103-012101
467.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10427334
  • 470.07 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verlängert kostengünstig die Nutzungsdauer von HPLC-Säulen
Eigenschaften der BetaSil C18-Festphase
  • Thermo Scientific Chemie auf 100 Å-Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
2,1 mm
BetaSil
10 mm
C18
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 3 μm; 10 mm L x2.1 mm ID