Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-051030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10363075
Beschreibung
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mm
LC/MS-Trennung
5 μm
100 Å
310 m²/g
C18
20%
Ja
HPLC-Säule
5 μm
50 mm
2 bis 9
Jeweils
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
HPLC
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Particle Size: 5μm; 50L x 1.0mm I.D.