Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2779-RI
98.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Nachfülleinsätze sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
- Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
1000 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
3,39 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μl | |
Steril | |
1000 l | |
8,61 cm | |
Nachfüllpackung | |
Blau | |
SoftFit L |
Aktionen
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
23Minuten
7Sekunden
55