Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2769-RI
75.77 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323393
  • 170.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Nachfülleinsätze sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
  • Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung
Gefiltert
Naturfarben
1,97 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
200 μl
Steril
200 l
5,00 cm
Nachfüllpackung
Grün
SoftFit L
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze > 200 μl