Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ Javelin™ C18-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 77505-014006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563311
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der Aquasil C18 Festphase
  • Thermo Scientific C18 Phase mit polaren Endkappen
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Retention von polaren Verbindungen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
10 mm
4 mm
C18
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aquasil™ Javelin™ C18-Schutzsäulen > Partikelgröße 5 μm; 10 x 4,0 mm Innen-Ø