Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, robotic
96-Well SuperPlate mit Vollrand bieten eine viermal höhere Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen in PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1300
Artikelnummer. 10445543
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
An der Thermo Scientific 96-Well-Vollrandplatte bietet der Robotic-Vollrand eine glatte Greiffläche für Roboterarme. Das SuperPlate-Design ist vier Mal stärker als herkömmliche Polypropylen-Platten, da es sich um ein verbessertes Design und ein speziell ausgewähltes Polymer handelt, das Verformungen während des Thermocyclings und nach der Heißsiegelung minimiert. Die Platten haben dünne Wände, um die Verdunstung zu verringern, und eine abgeschrägte Ecke an H1. Diese 96-Well-Vollrandplatten eignen sich für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Merkmale
• ANSI:SBS-Fußabdruck und stapelbar für den Einsatz in automatisierten Systemen
• Niedrig profiliert zur Reduzierung des Totraums und zur Steigerung der PCR-Effizienz
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht sichere Abdichtung und Schutz gegen Verdunsten
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung für eine gleich hohe Leistung aus jeder Probe
• Maximales Well-Volumen von 0,2 ml (bei Verwendung mit Klebe- und Heißsiegelungen)
• Abgeschrägte Ecke: H1
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Certifications
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
50 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
0,2 ml
0,2 ml
50 plates
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
PCR, qPCR, RT-PCR
Flaches Profil
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, robotic > Well-Volumen: 200 μl; flaches Profil