Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, starr, mit Halbrand
Das patentiertes Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten 24 und 48 Well-Abschnitte
Marke:  Thermo Scientific™ AB0990
131.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
135.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10039042
  • 295.00 CHF / 25 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Edge
Beschreibung
  • Reines Polypropylen
  • Dünnwandig mit erhöhtem Rand
  • Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
  • Kompatibel mit größeren Thermocyclern
  • Maximales Volumen von 300 μl (bei Verwendung von Klebe- und Heißversiegelungen)
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Erhältlich in einer starren Version für Roboter-Handling-Anwendungen; starre Ausführung nicht schneidbar
  • Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
  • Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
  • Abgeschrägte Ecke bei H1
Certifications
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
25 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,3 ml
0,2 ml
Standard
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
25 Platten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, starr, mit Halbrand > Halbrand; starre Ausführung; farblos