Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, segmentiert, mit Halbrand
Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Zerteilen der Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
Marke:  Thermo Scientific™ AB0900
108.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
162.67 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10058822
  • 244.00 CHF / 25 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Reines Polypropylen
  • Dünnwandig mit erhöhtem Rand
  • Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
  • Kompatibel mit größeren Thermocyclern
  • Maximales Volumen von 300 μl (bei Verwendung von Klebe- und Heißversiegelungen)
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Erhältlich in einer starren Version für Roboter-Handling-Anwendungen; starre Ausführung nicht schneidbar
  • Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
  • Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
  • Abgeschrägte Ecke bei H1
Certifications
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
25 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,3 ml
0,2 ml
Standard
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
25 plates
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, segmentiert, mit Halbrand > Mit Halbrand, segmentierte Version, transparent