Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ Plattenabdeckungen
Abdeckungen für 96-Well-Platten aus Polypropylen mit oder ohne Rippen zum einfachen Stapeln
Marke: Thermo Scientific™ AB-0755
85.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Abdeckungen für 96-Well-Platten aus Polypropylen mit oder ohne Rippen zum einfachen Stapeln
Thermo Scientific Abdeckungen aus Polypropylen mit Stapelrippen bieten effektive Abdichtungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen und können mit 96-Well-Platten verwendet werden.
Highlights
- Gerippte Abdeckungen zum Stapeln von abgedeckten Platten
- Nicht gerippte Abdeckungen für den Einsatz mit automatisierten Systemen
- Polypropylenabdeckungen, gerippt und nicht gerippt, sind für die Verwendung mit 384-Well-Platten erhältlich.
Gefährlich: Nein
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Naturfarben | |
5 x 3,31 x 0,36 in., (126 x 84 x 9,25mm) | |
Reinraum | |
Mit Stapelrippen | |
50 | |
5 x 3,31 in. (126 x 84 mm) | |
Plattenabdeckung | |
Keine | |
Alle Well-Formen | |
H1-Ecke |
Microplate Lid | |
Polypropylen | |
96 | |
Nein | |
2 | |
Lid | |
Abgene™ | |
-20°bis +120 °C | |
96-Well-Platte | |
PCR-fähig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30