Learn More
Thermo Scientific™ Cap-It-Werkzeug (für gewölbte Deckelstreifen)
Einfache Versiegelung von PCR- und qPCR-Platten oder Röhrchenstreifen
Marke: Thermo Scientific™ AB0536
31.85 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
47.66 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific Versiegelungszubehör verfügt über das Cap-IT-Hilfsmittel, mit dem Sie Röhrchenstreifen und -platten mit gewölbten Kappen versehen und mehrere Röhrchen gleichzeitig versiegeln können. Der Applikator für Dichtungshaftfolien unterstützt Sie bei der effektiven Versiegelung von PCR- und qPCR-Platten und Lagerungsplatten.
Vorteile
Cap-It-Werkzeug
- Erleichtert das Anbringen von gewölbten Kappen auf Röhrchenstreifen und Platten
- Minimiert den Druck, der für eine effektive Abdichtung der Kappen erforderlich ist
- Ermöglicht das gleichzeitige Versiegeln mehrerer Röhrchen
- Gewährleistet eine effektive und konsistente Versiegelung von PCR/qPCR-Platten oder Lagerungsplatten mit jeder Dichtungshaftfolie
Gefahren:Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
8-Well-Streifen, 96-Well-Platten, 96-Well-Platte, Fast (0,1 ml), 48-Well-Platten, 24-Well-Platten | |
1 unit |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.