Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 48-Well-6-ml-Lagerungsplatte aus Polypropylen
Die Lagerungsplatte mit 48 6-ml-Wells ist ideal für die Lagerung großer Probenvolumina.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0988
239.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem ISO 9001-konformen Reinraum der Klasse 100.000 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
ABgene 48-Well-6 ml-Polypropylen-Lagerungsplatten werden in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 hergestellt, um sicherzustellen, dass jede Platte kontaminationsfrei ist.
Überzeugende Details
- 6 ml Well-Volumen bei Versiegelung mit Klebefolie oder Heißversiegelung
- 48 quadratische Wells
- Pyramidenförmiger Well-Boden für einfache Probenentnahme
- Versteifungs- und Stapelrippen
- Abgewinkelte Well-Ecken reduzieren die Kapillarwirkung von Flüssigkeiten und verhindern Kreuzkontaminationen zwischen Wells
- Probenlagerung
- Zellkultur
- Assay-Einrichtung; Verdünnung und Aliquotierung
Kompatible Versiegelungsfolie: Klebefolie und Heißversiegelungsfolie
Gefährlich: Nein
Max. Zentrifugalbeschleunigung: Nicht für Zentrifugation geeignet
Max. Vol. (Kappendichtung): n/a
Max. Vol. (Filmdichtung): 6 ml
Max. Vol. (Mattenversiegelung): keine Angabe
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Standard | |
6 x 8 | |
Einzeln verpackt | |
ABgene | |
Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
48 | |
Reinraum | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
1 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
48-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
6000 μl | |
5500 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30